Tisk…
(3-Aminopropyl)dimethylethoxysilane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL588857-1GEA 3300 CZK
SIAL588857-1G SIAL588857-5G
(3-Aminopropyl)dimethylethoxysilane, Sigma-Aldrich®
(3-Aminopropyl)dimethylethoxysilane
Vzorec: C₇H₁₉NOSi
MW: 161,3174 g/mol
MDL Number: MFCD00053947
CAS číslo: 18306-79-1