Benzyltrimethylammonium tribromide ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
B24470.14EA
5870
CZK
B24470.14
B24470.06
Benzyltrimethylammonium tribromide ≥98%
Benzyltrimethylammonium tribromide
Vzorec:
C₁₀H₁₆Br₃N MW: 389,97 g/mol Bod tání: 99…101 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00134423 CAS číslo: 111865-47-5 |