N(α)-Boc-D-tryptophan ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
L09214.03EA
683
CZK
L09214.03
L09214.06
ABCRAB178718.0005
N(α)-Boc-D-tryptophan ≥97%
N(α)-Boc-D-tryptophan
Vzorec:
C₁₆H₂₀N₂O₄ MW: 304,3 g/mol Bod tání: ∼ 138 °C (rozkl.) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00037944 CAS číslo: 5241-64-5 EINECS: 226-042-1 |