Tisk…
3-Bromo-4-hydroxy-5-methoxycinnamic acid ≥97%
Varování
B20014.03EA 811 CZK
B20014.03 B20014.06
3-Bromo-4-hydroxy-5-methoxycinnamic acid ≥97%
3-Bromo-4-hydroxy-5-methoxycinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₉BrO₄
MW: 273,09 g/mol
Bod tání: 255…257 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017334
CAS číslo: 6948-33-0