(S)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H52822.03EA
6280
CZK
H52822.03
H52822.06
H52822.MD
(S)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine 97%
(S)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine
Vzorec:
C₁₁H₂₂N₂O₂ MW: 214,31 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03839877 CAS číslo: 140645-24-5 |