Tisk…
1-[(2-Trimethylsilylethoxy)methyl]-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
H27043.03EA 13390 CZK
H27043.03
1-[(2-Trimethylsilylethoxy)methyl]-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester 95%
1-[(2-Trimethylsilylethoxy)methyl]-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₅H₂₉BN₂O₃Si
MW: 324,31 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09037502
CAS číslo: 903550-12-9