Tisk…
1-Methyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL654043-1GEA 0 CZK
SIAL654043-1G
1-Methyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyde, Sigma-Aldrich®
1-Methyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyde
Vzorec: C₅H₆N₂O
MW: 110,12 g/mol
MDL Number: MFCD00460465
CAS číslo: 25016-11-9