Tisk…
1-Acetylpyrene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL391425-10GEA 8240 CZK
SIAL391425-10G
1-Acetylpyrene, Sigma-Aldrich®
1-Acetylpyrene
Vzorec: C₁₈H₁₂O
MW: 244,29 g/mol
MDL Number: MFCD00021663
CAS číslo: 3264-21-9