4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL674885-10GEA
3430
CZK
SIAL674885-10G
4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidine, Sigma-Aldrich®
4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidine
Vzorec:
C₆H₈N₂S MW: 140,21 g/mol |
MDL Number:
MFCD00023242 CAS číslo: 14001-63-9 |