Tisk…
Diethoxymethylphenylsilane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL448605-10MLEA 1430 CZK
SIAL448605-10ML
Diethoxymethylphenylsilane, Sigma-Aldrich®
Diethoxymethylphenylsilane
Vzorec: C₁₁H₁₈O₂Si
MW: 210,35 g/mol
MDL Number: MFCD00048541
CAS číslo: 775-56-4
EINECS: 212-275-6