Nicotinamidine hydrochloride 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Pyridine-3-carboximidamide Monohydrochloride
, Pyridine-3-carboximidamide hydrochloride
, 3-Amidinopyridine hydrochloride
, 3-Carbamimidoylpyridine Monohydrochloride
, 3-Amidinopyridinium chloride
B20406.03EA
1430
CZK
B20406.03
B20406.06
Nicotinamidine hydrochloride 97%
Nicotinamidine hydrochloride
Vzorec:
C₆H₈ClN₃ MW: 157,60 g/mol Bod tání: 187…189 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00054326 CAS číslo: 7356-60-7 |