Tisk…
Sodium aurothiomalate ≥99.9% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
39740.03EA 12800 CZK
39740.03
Sodium aurothiomalate ≥99.9% (metals basis)
Sodium aurothiomalate
Vzorec: C₄H₃AuNa₂O₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064304
CAS číslo: 12244-57-4
EINECS: 235-479-7