Tisk…
2-(Methylthio)ethylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL632929-1GEA 0 CZK
SIAL632929-1G SIAL632929-5G
2-(Methylthio)ethylamine, Sigma-Aldrich®
2-(Methylthio)ethylamine
Vzorec: C₃H₉NS
MW: 91,18
MDL Number: MFCD00014825
CAS číslo: 18542-42-2
EINECS: 242-412-5