1,3-Propanedisulphonic acid disodium salt 99% (dry weight)
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
B20092.14EA
4290
CZK
B20092.14
B20092.06
1,3-Propanedisulphonic acid disodium salt 99% (dry weight)
1,3-Propanedisulphonic acid disodium salt
Vzorec:
C₃H₆Na₂O₆S₂ MW: 248,19 g/mol Bod tání: >300 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00191483 CAS číslo: 36589-58-9 |