N-Boc-L-valine 99+%
Dodavatel: Thermo Scientific
ACRO275711000EA
4930
CZK
ACRO275711000
ACRO275710250
ACRO275710050
N-Boc-L-valine 99+%
N-Boc-L-valine
Vzorec:
C₁₀H₁₉NO₄ MW: 217,3 g/mol Bod tání: 76…80 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00065605 CAS číslo: 13734-41-3 EINECS: 237-307-6 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 76 to 80 °C |
HPLC | ≥99.0 % (ELSD) |
Specific optical rotation | -5.3° to -7.3° (20 °C, 589 nm) (c=1, CH3COOH) |