Tisk…
3-(Boc-amino)-3-(4-chlorophenyl)propionic acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
L19803.03EA 4980 CZK
L19803.03 L19803.MD
3-(Boc-amino)-3-(4-chlorophenyl)propionic acid 97%
3-(Boc-amino)-3-(4-chlorophenyl)propionic acid
Vzorec: C₁₄H₁₈ClNO₄
MW: 299,75 g/mol
Bod tání: 179…180 °C (rozkl.)
MDL Number: MFCD02090708
CAS číslo: 284493-65-8