Tisk…
Ethyl hippurate ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
B24765.06EA 1020 CZK
B24765.06 B24765.14
Ethyl hippurate ≥98%
Ethyl hippurate
Vzorec: C₁₁H₁₃NO₃
MW: 207,23
Bod tání: 58…60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00026890
CAS číslo: 1499-53-2