Tisk…
Sodium 4-aminohippurate hydrate 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
A15775.22EA 13240 CZK
A15775.22 A15775.06 A15775.14
Sodium 4-aminohippurate hydrate 98%
Sodium 4-aminohippurate hydrate
Vzorec: C₉H₉N₂NaO₃·H₂O
Bod tání: 123…127 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044689
CAS číslo: 94-16-6
EINECS: 202-309-8