Tisk…
Sodium 4-aminohippurate hydrate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALA3759-25GEA 0 CZK
SIALA3759-25G SIALA3759-100G
Sodium 4-aminohippurate hydrate, Sigma-Aldrich®
Sodium 4-aminohippurate hydrate
Vzorec: C₉H₉N₂NaO₃·H₂O
MDL Number: MFCD00044689
CAS číslo: 94-16-6
EINECS: 202-309-8