N(α)-Benzyloxycarbonyl-L-lysine ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
L08629.06EA
3880
CZK
L08629.06
L08629.03
N(α)-Benzyloxycarbonyl-L-lysine ≥98%
N(α)-Benzyloxycarbonyl-L-lysine
Vzorec:
C₁₄H₂₀N₂O₄ MW: 280,3 g/mol Bod tání: ∼ 237 °C (rozkl.) |
MDL Number:
MFCD00038204 CAS číslo: 2212-75-1 EINECS: 218-662-6 |