Tisk…
N(α)-Benzyloxycarbonyl-L-lysine
MOLE11422112-5GEA 1790 CZK
MOLE11422112-5G
N(α)-Benzyloxycarbonyl-L-lysine
N(α)-Benzyloxycarbonyl-L-lysine
Vzorec: C₁₄H₂₀N₂O₄
MW: 280,3 g/mol
MDL Number: MFCD00038204
CAS číslo: 2212-75-1
EINECS: 218-662-6