(S)-3-(Boc-amino)-3-(3-methoxyphenyl)propionic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL55894-500MG-FEA
13310
CZK
SIAL55894-500MG-F
(S)-3-(Boc-amino)-3-(3-methoxyphenyl)propionic acid, Sigma-Aldrich®
(S)-3-(Boc-amino)-3-(3-methoxyphenyl)propionic acid
Vzorec:
C₁₅H₂₁NO₅ MW: 295,3309 g/mol |
MDL Number:
MFCD03427899 CAS číslo: 499995-77-6 |