Tisk…
(S)-3-(Boc-amino)-3-(2-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL55685-500MG-FEA 0 CZK
SIAL55685-500MG-F
(S)-3-(Boc-amino)-3-(2-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid, Sigma-Aldrich®
(S)-3-(Boc-amino)-3-(2-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid
Vzorec: C₁₅H₁₈F₃NO₄
MW: 333,3029 g/mol
MDL Number: MFCD03427925
CAS číslo: 500770-77-4