Tisk…
3-(Boc-amino)-3-(3-fluorophenyl)propionic acid 99%
L19805.03EA 5110 CZK
L19805.03 L19805.MD
3-(Boc-amino)-3-(3-fluorophenyl)propionic acid 99%
3-(Boc-amino)-3-(3-fluorophenyl)propionic acid
Vzorec: C₁₄H₁₈FNO₄
MW: 283,30 g/mol
Bod tání: 124…126 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02090701
CAS číslo: 284493-59-0
EINECS: 000-000-0