Tisk…
4-(Tetrahydropyran-2-yloxy)phenylboronic acid 96%
Varování
H50445.03EA 1190 CZK
H50445.03 H50445.06
4-(Tetrahydropyran-2-yloxy)phenylboronic acid 96%
4-(Tetrahydropyran-2-yloxy)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₁H₁₅BO₄
MW: 222,05 g/mol
MDL Number: MFCD02183525
CAS číslo: 182281-01-2