Methyl-2-(chlorosulphonyl)benzoate ≥94%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
ABCRAB131883.0005EA
0
CZK
ABCRAB131883.0005
B23211.06
Methyl-2-(chlorosulphonyl)benzoate ≥94%
Methyl-2-(chlorosulphonyl)benzoate
Vzorec:
C₈H₇ClO₄S MW: 234,66 g/mol Bod tání: 59…64 °C |
MDL Number:
MFCD00009797 CAS číslo: 26638-43-7 ADR: 8,III |