2-Sulphobenzoic acid hydrate ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
B23381.22EA
3780
CZK
B23381.22
B23381.14
2-Sulphobenzoic acid hydrate ≥98%
2-Sulphobenzoic acid hydrate
Vzorec:
C₇H₆O₅S·H₂O MW: 202,19 g/mol (anhy) Bod tání: ∼ 68…72 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149534 CAS číslo: 123333-68-6 EINECS: 211-176-5 ADR: 8,II |