Tisk…
3-Sulphobenzoic acid monosodium salt, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL375411-100GEA 0 CZK
SIAL375411-100G
3-Sulphobenzoic acid monosodium salt, Sigma-Aldrich®
3-Sulphobenzoic acid monosodium salt
Vzorec: C₇H₅NaO₅S
MW: 224,17 g/mol
MDL Number: MFCD00066378
CAS číslo: 17625-03-5
EINECS: 241-602-5