Tisk…
2-Sulphobenzoic acid monoammonium salt for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21600.0025EA 1850 CZK
8.21600.9999 8.21600.0025
2-Sulphobenzoic acid monoammonium salt for synthesis, Sigma-Aldrich®
2-Sulphobenzoic acid monoammonium salt
Vzorec: C₇H₉NO₅S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040590
CAS číslo: 6939-89-5
EINECS: 230-077-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 274 - 277 °C
Molar Mass 219.22 g/mol