Tisk…
N-Boc-2-iodoaniline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL647314-1GEA 0 CZK
SIAL647314-1G SIAL647314-10G
N-Boc-2-iodoaniline, Sigma-Aldrich®
N-Boc-2-iodoaniline
Vzorec: C₁₁H₁₄INO₂
MDL Number: MFCD07369726
CAS číslo: 161117-84-6