Tisk…

N-Boc-4-iodoaniline 95%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

H27839.MDEA 395 CZK
H27839.MD H27839.03
N-Boc-4-iodoaniline 95%
N-Boc-4-iodoaniline
Vzorec: C₁₁H₁₄INO₂
MW: 319,14
Bod tání: 142…144 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03490497
CAS číslo: 159217-89-7

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR