Tisk…
1,6-Diphenoxy-2,4-hexadiyne
MOLEM79271366EA 0 CZK
MOLEM79271366
1,6-Diphenoxy-2,4-hexadiyne
1,6-Diphenoxy-2,4-hexadiyne
Vzorec: C₁₈H₁₄O₂
MW: 262,31 g/mol
MDL Number: MFCD00041712
CAS číslo: 30980-37-1