Tisk…
6-Amino-1-methyluracil, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL346799-25GEA 0 CZK
SIAL346799-25G
6-Amino-1-methyluracil, Sigma-Aldrich®
6-Amino-1-methyluracil
Vzorec: C₅H₇N₃O₂
MW: 141,13
MDL Number: MFCD00075366
CAS číslo: 2434-53-9
EINECS: 219-422-3