Tisk…
4-Amino-4'-nitrostilbene-2,2'-disulphonic acid ≥80%, tech.
Dodavatel: Thermo Scientific
B21467.03EA 1640 CZK
B21467.03 B21467.06
4-Amino-4'-nitrostilbene-2,2'-disulphonic acid ≥80%, tech.
4-Amino-4'-nitrostilbene-2,2'-disulphonic acid
Vzorec: C₁₄H₁₂N₂O₈S₂
MW: 400,38 g/mol
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00035915
CAS číslo: 119-72-2
EINECS: 204-346-5