Tisk…
Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoate 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
ACRO330840100EA 2950 CZK
ACRO330840100
Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoate 98%
Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoate
Vzorec: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Bod tání: 45…50 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009984
CAS číslo: 6908-41-4
EINECS: 230-017-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 50 °C
GC ≥97.5 %