Tisk…
Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL266477-10GEA 0 CZK
SIAL266477-10G SIAL266477-1G
Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoate, Sigma-Aldrich®
Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoate
Vzorec: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
MDL Number: MFCD00009984
CAS číslo: 6908-41-4
EINECS: 230-017-0