Tisk…
(±)-Cbz-α-phosphonoglycine trimethyl ester 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
ACRO370040050EA 5630 CZK
ACRO370040050
(±)-Cbz-α-phosphonoglycine trimethyl ester 95%
(±)-Cbz-α-phosphonoglycine trimethyl ester
Vzorec: C₁₃H₁₈NO₇P
MW: 331,27 g/mol
Bod tání: 77…80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043304
CAS číslo: 88568-95-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 80 °C
HPLC ≥94 %