(±)-Cbz-α-phosphonoglycine trimethyl ester ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
B22506.14EA
18190
CZK
B22506.14
B22506.03
B22506.06
(±)-Cbz-α-phosphonoglycine trimethyl ester ≥97%
(±)-Cbz-α-phosphonoglycine trimethyl ester
Vzorec:
C₁₃H₁₈NO₇P MW: 331,27 g/mol Bod tání: 76…80 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00043304 CAS číslo: 88568-95-0 |