Tisk…
4-Amino-7-(trifluoromethyl)quinoline 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H50355.03EA 7690 CZK
H50355.03 H50355.MD
4-Amino-7-(trifluoromethyl)quinoline 98%
4-Amino-7-(trifluoromethyl)quinoline
Vzorec: C₁₀H₇F₃N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00269411
CAS číslo: 243666-11-7