Copper(II) wolframate ≥99.5% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
40217.30EA
14660
CZK
40217.30
40217.18
Copper(II) wolframate ≥99.5% (metals basis)
Copper(II) wolframate
Vzorec:
CuO₄W MW: 311,38 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00016067 CAS číslo: 13587-35-4 EINECS: 237-022-7 |