Tisk…
Chromium(III) picolinate ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Varování
TCIAP1347-25GEA 7830 CZK
TCIAP1347-5G TCIAP1347-25G
Chromium(III) picolinate ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Chromium(III) picolinate
Vzorec: C₁₈H₁₂CrN₃O₆
MDL Number: MFCD00068715
CAS číslo: 14639-25-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Purple to Dark purple to Dark red powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 96.0 %