Tisk…
2-Acetyl-6-bromopyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR12051-5GEA 1010 CZK
APOSOR12051-5G
2-Acetyl-6-bromopyridine
2-Acetyl-6-bromopyridine
Vzorec: C₇H₆BrNO
MW: 200,03
MDL Number: MFCD00272200
CAS číslo: 49669-13-8