Tisk…
2-Chloro-3-cyano-6-picoline ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
A15648.03EA 1050 CZK
A15648.03 A15648.14 A15648.06
2-Chloro-3-cyano-6-picoline ≥99%
2-Chloro-3-cyano-6-picoline
Vzorec: C₇H₅ClN₂
MW: 152,58
Bod tání: 114…117 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082767
CAS číslo: 28900-10-9
EINECS: 000-000-0