Tisk…
2,6-Dichloro-3-cyano-4-picoline
MOLEM39195370EA 0 CZK
MOLEM39195370
2,6-Dichloro-3-cyano-4-picoline
2,6-Dichloro-3-cyano-4-picoline
Vzorec: C₇H₄Cl₂N₂
MW: 187,03 g/mol
MDL Number: MFCD00052633
CAS číslo: 875-35-4
EINECS: 212-873-7