Tisk…
5-Cyano-2-thiopheneboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L18523.MDEA 930 CZK
L18523.MD L18523.03
5-Cyano-2-thiopheneboronic acid ≥98%
5-Cyano-2-thiopheneboronic acid
Vzorec: C₅H₄BNO₂S
MW: 152,97 g/mol
Bod tání: 125…128 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02094029
CAS číslo: 305832-67-1