N(α)-Cbz-L-tryptophan ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
L07535.14EA
2510
CZK
L07535.14
L07535.06
N(α)-Cbz-L-tryptophan ≥98%
N(α)-Cbz-L-tryptophan
Vzorec:
C₁₉H₁₈N₂O₄ MW: 338,4 g/mol Bod tání: 121…126 °C |
MDL Number:
MFCD00065700 CAS číslo: 7432-21-5 EINECS: 231-074-4 |