Zinc chloride hydrate ≥99.99% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
41247.30EA
22000
CZK
41247.30
41247.09
41247.18
Zinc chloride hydrate ≥99.99% (metals basis)
Zinc chloride hydrate
Vzorec:
Cl₂Zn·H₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011295 CAS číslo: 7646-85-7 EINECS: 231-592-0 ADR: 8,III |