Tisk…
4,4',4''-Trichlorotrityl alcohol 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L06965.04EA 1580 CZK
L06965.04 L06965.09
4,4',4''-Trichlorotrityl alcohol 95%
4,4',4''-Trichlorotrityl alcohol
Vzorec: C₁₉H₁₃Cl₃O
Bod tání: 94…97 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051795
CAS číslo: 3010-80-8
EINECS: 221-137-4