Tisk…

4-Methyl-4-(methylthio)-2-pentanone ≥99%

Varování

B22058.22EA 5010 CZK
B22058.22
4-Methyl-4-(methylthio)-2-pentanone ≥99%
4-Methyl-4-(methylthio)-2-pentanone
Vzorec: C₇H₁₄OS
MW: 146,25
Bod varu: 80…82 °C (10 mmHg)
Hustota: 0,965
Bod vzplanutí: 72 °C (162 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00049253
CAS číslo: 23550-40-5
EINECS: 245-727-6

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR