4-Methyl-4-(methylthio)-2-pentanone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
SIALW337609-1KG-KEA
0
CZK
SIALW337609-1KG-K
SIALW337609-25G-K
SIALW337609-100G-K
4-Methyl-4-(methylthio)-2-pentanone, Sigma-Aldrich®
4-Methyl-4-(methylthio)-2-pentanone
Vzorec:
C₇H₁₄OS MW: 146,25 |
MDL Number:
MFCD00049253 CAS číslo: 23550-40-5 EINECS: 245-727-6 |