Tisk…
4-Methyl-4-(methylthio)-2-pentanone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
SIALW337609-1KG-KEA 0 CZK
SIALW337609-1KG-K SIALW337609-25G-K SIALW337609-100G-K
4-Methyl-4-(methylthio)-2-pentanone, Sigma-Aldrich®
4-Methyl-4-(methylthio)-2-pentanone
Vzorec: C₇H₁₄OS
MW: 146,25
MDL Number: MFCD00049253
CAS číslo: 23550-40-5
EINECS: 245-727-6